Merck
GF01671151
聚苯乙烯
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 2 m, coil width 300 mm
别名:
ST311030
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 016-711-51
長度
2 m
線圈寬度
300 mm
厚度
0.03 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3