Merck
GF01357095
foil, 6mm disks, thickness 0.02mm, 97%
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Hf
CAS号:
分子量:
178.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141718
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 013-570-95
电阻率
29.6 μΩ-cm, 0°C
直径× 厚度
6 mm × 0.02 mm
沸点
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)