Merck
G6406
Sigma-Aldrich
甘氨酸酐
99%
别名:
2,5-二酮哌嗪, 2,5-哌嗪二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2O2
CAS号:
分子量:
114.10
Beilstein:
112112
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CNC(=O)CN1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
InChI 密鑰
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1