Merck
E5501
Sigma-Aldrich
优卡托品 盐酸盐
别名:
α-羟基苯乙酸1,2,2,6-四甲基-4-哌啶基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H25NO3 · HCl
CAS号:
分子量:
327.85
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
SMILES 字串
Cl.CC1CC(CC(C)(C)N1C)OC(=O)C(O)c2ccccc2
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)