Merck
DWKBDH118T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PMP stopcock, PE stopcock, class B, capacity 50 mL
别名:
BDH118T
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
物料
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
特点
class B
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Azlon
储存条件
room temperature
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
AZLON BURETTE ACRYLIC, WITH PMP/PE STOPCOCK, CLASS B, 50 ML
应用
Ideal for educational labs where breakages often occur
特点和优势
Robust construction for strength and transparency
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)