主要文件
DWK73664-13
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
yellow polypropylene cap, cap diag. 13 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
物料
yellow polypropylene cap
无菌性
non-sterile
包装
case of 1000 ea
制造商/商品名称
Kimble® 73664-13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
特点和优势
  • Autoclavable
  • Color coded
法律信息
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)