主要文件
DWK261313806
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (43 mL), straight rim, tube diam. (30 mm) , External Thread
别名:
261313806
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121700
NACRES:
NB.17
物料
borosilicate glass
无菌性
sterile; autoclaved
特点
graduations: no
包装
case of 50 ea
制造商/商品名称
DURAN® 261313806
管直径
(30 mm) , External Thread
管体积
(43 mL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)