Merck
DWK07-6000
Wheaton® Microliter μlplates Deep Polypropylene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106200
NACRES:
NB.15
材料
conical bottom
polypropylene plate
square wells
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
WHEATON® 07-6000
容量
1.0 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chromatography
特點和優勢
  • Premium virgin polypropylene shallow & medium ?Lplates is your assurance you achieve accurate results, the first time.
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)