Merck
D86000
Sigma-Aldrich
二乙胺基丙酮
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NCH2COCH3
CAS号:
分子量:
129.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
64 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CC)CC(C)=O
InChI
1S/C7H15NO/c1-4-8(5-2)6-7(3)9/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
GDXMMBDEMOUTNS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 °C - closed cup