Merck
D69300
Sigma-Aldrich
4,6-二氯-5-硝基嘧啶
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4HCl2N3O2
CAS号:
分子量:
193.98
Beilstein:
162029
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97%
表单
crystals
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)4(6)8-1-7-3/h1H
InChI key
HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)