Merck
D65054
Sigma-Aldrich
二氯丙二腈
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCCl2CN
CAS号:
分子量:
134.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
密度
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(Cl)(C#N)C#N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)