Merck
D56403
Sigma-Aldrich
1,8-二氯蒽醌
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H6Cl2O2
CAS号:
分子量:
277.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
201.5-203 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1cccc2C(=O)c3cccc(Cl)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6H
InChI 密鑰
VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3