Merck
D5627
Sigma-Aldrich
对重氮基-N,N-二乙基间甲苯胺 半(氯化锌) 盐
practical grade
别名:
4-二乙氨基-2-甲苯重氮氯化物 氯化锌复盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C11H16N3Cl · 1/2ZnCl2
CAS号:
分子量:
293.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
等级
practical grade
SMILES字符串
Cl[Zn--](Cl)(Cl)Cl.CCN(CC)c1ccc([N+]#N)c(C)c1.CCN(CC)c2ccc([N+]#N)c(C)c2
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)