Merck
D39606
Sigma-Aldrich
反式-1,2-二溴环己烷
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10Br2
CAS号:
分子量:
241.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5515 (lit.)
bp
145 °C/100 mmHg (lit.)
密度
1.784 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
InChI
1S/C6H10Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2