Merck
D25206
Sigma-Aldrich
4,4′-二氨基二苯乙烯 二盐酸盐
95%
别名:
4,4′-乙炔双苯胺 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4CH=CHC6H4NH2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
283.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H14N2.2ClH/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12;;/h1-10H,15-16H2;2*1H/b2-1+;;
InChI 密鑰
QHDAFTKIEDDTPV-SEPHDYHBSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)