Merck
D223158
Sigma-Aldrich
甜醇
97%
别名:
半乳糖醇, 卫矛醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721903
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
一种糖醇,也是人类味觉细胞的轻度甜促味剂。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3