Merck
D207705
Sigma-Aldrich
二苯基富烯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H14
CAS号:
分子量:
230.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
81.5-83 °C (lit.)
SMILES 字串
c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC=C3
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI 密鑰
BULLHRADHZGONG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3