Merck
D188301
Sigma-Aldrich
3,3'-硫代二丙酸二甲酯
99%
别名:
二甲基 3,3'-硫代二丙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
S(CH2CH2CO2CH3)2
CAS号:
分子量:
206.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
148 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.198 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCSCCC(=O)OC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)