Merck
D186406
Sigma-Aldrich
2,4-二甲基环丁砜
95%
别名:
2,4-Dimethyltetrahydrothiophene-1,1-dioxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O2S
CAS号:
分子量:
148.22
Beilstein:
111239
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
95%
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
281 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CC(C)S(=O)(=O)C1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
289.4 °F
閃點(°C)
143 °C