Merck
D161101
Sigma-Aldrich
N,N′-二甲基-1,6-己二胺
98%
别名:
1,6-双(甲氨基)己烷, N,N′-二甲基-1,6-二氨基己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3NH(CH2)6NHCH3
CAS号:
分子量:
144.26
Beilstein:
1735385
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
96 °C/14 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
密度
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CNCCCCCCNC
InChI
1S/C8H20N2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
MDKQJOKKKZNQDG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
N,N′-二甲基-1,6-已烷二胺(DMHDA)可作为合成以下物质的有机结构单元:
  • 与碳酸丙烯酯反应制备的羟基氨基甲酸乙酯。
  • N,N′-二甲基, N,N′-二(甲基丙烯酰氧基乙基)-1,6-已烷二胺(NDMH),其是一种可用作牙科树脂的共引发剂和活性稀释剂的单体。
  • 通过与己二酸二缩水甘油酯进行亲核加成制备的可降解聚(氨基醇酯)聚合物,其有望用于基因转染载体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Reactivity of secondary amines for the synthesis of non-isocyanate polyurethanes
Camara F, et al.
European Polymer Journal, 55, 17-26 (2014)
Synthesis and photopolymerization of N, N?-dimethyl,-N, N?-di (methacryloxy ethyl)-1, 6-hexanediamine as a polymerizable amine coinitiator for dental restorations
Nie J and Bowman CN
Biomaterials, 23(4), 1221-1226 (2002)
Degradable poly (amino alcohol esters) as potential DNA vectors with low cytotoxicity
J Sangyong, et al.
Biomacromolecules, 4(6), 1759-1762 (2003)