化驗
96%
形狀
powder
bp
175-180 °C/60 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)CCC(=O)OC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)4-3-5(8)10-6(7)9/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
PAVNZLVXYJDFNR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup