Merck
D133604
Sigma-Aldrich
反式-2,4-二甲氧基肉桂酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
208.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
192-194 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(OC)cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+
InChI 密鑰
YIKHDPHTFYWYJV-GQCTYLIASA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)