Merck
D114804
Sigma-Aldrich
2-甲硫基-4,6-嘧啶二酮
97%
别名:
4,6-二羟基-2-(甲基巯基)嘧啶, 4,6-二羟基-2-甲硫基嘧啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2O2S
CAS号:
分子量:
158.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CSc1nc(O)cc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI 密鑰
AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2