主要文件
CLS882119
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 19/22
别名:
lab equipment accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS19/22
制造商/商品名称
Corning 8821-19
长度
57 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
One end with a ground joint and the other end tooled to accommodate a thermometer.
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)