主要文件
CLS8200100
Pyrex® pear shaped oil centrifuge tube
capacity 100 mL
别名:
Corning® 8200
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
round bottom tube
无菌性
non-sterile
包装
case of 12
pack of 12
制造商/商品名称
Corning 8200-100
容量
100 mL
管外径
58 mm
颜色
clear
相关类别
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)