主要文件
CLS5600200
带卡口盖的 Pyrex® Lifetime-Red 容量瓶
capacity 200 mL
别名:
Corning® 5600
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
long
无菌性
non-sterile
特点
closure type Snap cap
包装
case of 12
pack of 6
制造商/商品名称
Corning 5600-200
tol. measuring range
0.10 mL
容量
200 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
容量标记为透明玻璃中蚀刻的经过红色窄带的细线条。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)