主要文件
CLS3025250
Pyrex® 双公制经济级刻度量筒
volume 250 mL
别名:
Corning® 3025
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121805
NACRES:
NB.43
特点
subdivision 2.0 mL
制造商/商品名称
Corning 3025-250
tol. measuring range
±5%
体积
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 经"容量"校正
  • 双公制刻度
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)