主要文件
CLS30244L
Pyrex® 单公制刻度量筒,经“移取体积"校正
volume 4,000 mL
别名:
Corning® 3024
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121805
特点
subdivision 50.0 mL
制造商/商品名称
Corning 3024-4L
tol. measuring range
50.0 mL
体积
4,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 可拆卸 PE 缓冲保护器,配备 25mL 至 1,000mL 容量
混合装为小容量使用者而设计,包含 10mL、25mL、50mL、100mL 和 250mL 各一只。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)