Merck
CBR01248
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N2O4
CAS号:
分子量:
184.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
CN1C(=O)C=C(N(C)C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-8-4(6(11)12)3-5(10)9(2)7(8)13/h3H,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
ZXDYFTWNWCMEOS-UHFFFAOYSA-N