Merck
CBR01205
Sigma-Aldrich
(1-Cyclohex-1-en-1-ylethyl)amine hydrochloride
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16ClN
分子量:
161.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
Cl.CC(N)C1=CCCCC1
InChI
1S/C8H15N.ClH/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;/h5,7H,2-4,6,9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
QXYNNWUHVBNIKB-UHFFFAOYSA-N