Merck
C97601
Sigma-Aldrich
环十二烯,顺式和反式混合物
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22
CAS号:
分子量:
166.30
Beilstein:
2037841
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
232-245 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCCCCC=CCCCC1
InChI
1S/C12H22/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2H,3-12H2/b2-1-
InChI 密鑰
HYPABJGVBDSCIT-UPHRSURJSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)