Merck
C96605
Sigma-Aldrich
环癸酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H18(=O)
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1617127
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
106-107 °C/12 mmHg (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCCCCCCCC1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-10/h1-9H2
InChI 密鑰
SXOZDDAFVJANJP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)