Merck
C29207
Sigma-Aldrich
4-氯丁醇醋酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COO(CH2)4Cl
CAS号:
分子量:
150.60
Beilstein:
1749681
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
92 °C/22 mmHg (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OCCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
PYLDCZJUHYVOAF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup