Merck
C115908
Sigma-Aldrich
3-环戊基丙酸
98%
别名:
环戊烷丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H9CH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
142.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
130-132 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup