Merck
C109002
Sigma-Aldrich
环壬酮
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C9H16(=O)
CAS号:
分子量:
140.22
Beilstein:
1280879
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
95-97 °C/18 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCCCCCCC1
InChI
1S/C9H16O/c10-9-7-5-3-1-2-4-6-8-9/h1-8H2
InChI 密鑰
BAUZLFKYYIVGPM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup