等級
technical grade
化驗
85%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
55-58 °C/12 mmHg (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CCC2SC2C1
InChI
1S/C6H10S/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
PQWJNIJNYRPOAA-UHFFFAOYSA-N