主要文件
BR87818
BRAND® PP倾口烧杯,矮型
volume 600 mL
别名:
塑料, 烧杯
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
物料
polypropylene
描述
in addition to ISO 7056
特点
graduations
beaded rim and spout
制造商/商品名称
BRAND 87818
体积
600 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PP, high clarity. ISO 7056. With graduation, beaded rim and spout. Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
其他说明
Browse all plastic beakers
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)