主要文件
BR758910
BRAND®尿液烧杯
polypropylene, capacity 125 mL , screw cap, sterile
别名:
尿液烧杯, 样品杯
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
物料
polypropylene
yellow cap
无菌性
sterile
特点
graduations
制造商/商品名称
BRAND 758910
容量
125 mL , screw cap
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • BRAND® urine beaker is made of polypropylene.
  • Specifically designed for safe and hygenic urine sample collection and handling.
其他说明
Browse all plastic beakers
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)