主要文件
BR708016
排液管,适用于Dispensette® S
Organic, 25, 50 and 100 mL,
fine tip
, L 135 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
polypropylene cap
制造商/商品名称
BRAND 708016
包装
1 ea of
长度
135 mm
容量
25, 50 and 100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Without recirculation valve
法律信息
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)