主要文件
BR65031
BRAND®干燥器′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 233 mm, with knob lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104510
NACRES:
NB.43
特点
with knob lid
制造商/商品名称
BRAND 65031
标称直径 × 外径 × 高度
150 mm × 215 mm × 233 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)