Merck
BR155550
BRAND®称重皿
polystyrene, L × W × H 125 mm × 100 mm × 19 mm, diamond
别名:
培养皿, 称重皿
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.71
材料
diamond
polystyrene
包裝
case of 500 ea
製造商/商標名
BRAND 155550
長度 × 寬度 × 高度
125 mm × 100 mm × 19 mm
皿長度 × 寬度
125 mm × 100 mm
容積
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG