Merck
BMSC1005T5
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, non-sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
材料
clear polypropylene tube (glass)
conical bottom
接合處
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
無菌
non-sterile
包裝
pkg of 200 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific C1005-T5
容量
5 mL
管直徑
16 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
5 mL, clear polypropylene centrifuge tubes.