Merck
BLN00005
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5BrN4
分子量:
213.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
Nc1n[nH]c2ncc(Br)cc12
InChI
1S/C6H5BrN4/c7-3-1-4-5(8)10-11-6(4)9-2-3/h1-2H,(H3,8,9,10,11)
InChI 密鑰
SSNUTEUZXZIYTB-UHFFFAOYSA-N