Merck
所有图片(8)
主要文件
BAF371201060
Spinbar® 磁力搅拌棒
polygon white PTFE-coated (no pivot ring), L × diam. 2.375 in. (60 mm) × 0.375 in. (10 mm)
别名:
Spinbar® magnetic stir bar
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.51
物料
polygon white PTFE-coated (no pivot ring)
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37120-1060
长度 × 直径
2.375 in. (60 mm) × 0.375 in. (10 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Spinbar®磁力搅拌棒与磁搅拌盘一起使用,实现化学溶液均匀、一致且彻底地混合。
  • Alnico 磁体采用耐用且惰性的FDA级聚四氟乙烯(PTFE)低摩擦涂层封装。
  • 多面型搅拌棒的表面积更大且湍流更强,有助于更有力、更充分的混合。
  • 高压蒸汽灭菌更安全。
防漏、无缝、抛光,并包含永久性 Alnico V 磁铁。该蛋形棒专门设计用于圆底容器。
Smooth surface stirbars have no sharp or flat edges which maximizes contact with the stirring vessel.
特点和优势
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE coating – Superior Chemical Compatibility
  • Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
  • Autoclave safe
法律信息
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)