Merck
B65403
Sigma-Aldrich
溴代二苯甲烷
95%
别名:
二苯基溴甲烷, 双苯溴甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2CHBr
CAS号:
分子量:
247.13
Beilstein:
638544
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
bp
184 °C/20 mmHg (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
SMILES 字串
BrC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI 密鑰
OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges