Merck
B6352
Sigma-Aldrich
7,8-Benzo-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
别名:
β-Tetralone hydantoin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12N2O2
CAS号:
分子量:
216.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
SMILES字符串
O=C1NC(=O)C2(CCc3ccccc3C2)N1
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)