化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.582 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
密度
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI 密鑰
QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter