Merck
A76125
Sigma-Aldrich
3-氨基-1-丙磺酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)3SO3Na · xH2O
CAS号:
分子量:
179.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
mp
148 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O.[Na+].NCCCS([O-])(=O)=O
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)