Merck
A5487
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-2-chloro-2-deoxyneuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate
别名:
5-(Acetylamino)-2-chloro-2,3,5-trideoxy-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosonic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate, N-Acetyl-2-chloro-2-deoxy-β-neuraminic acid methyl ester 4,7,8,9-tetraacetate, Methyl N-acetyl-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-2-chloro-2-deoxy-β-neuraminate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H28ClNO12
CAS号:
分子量:
509.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)[C@]1(Cl)C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C20H28ClNO12/c1-9(23)22-16-14(31-11(3)25)7-20(21,19(28)29-6)34-18(16)17(33-13(5)27)15(32-12(4)26)8-30-10(2)24/h14-18H,7-8H2,1-6H3,(H,22,23)/t14-,15+,16+,17+,18+,20-/m0/s1
InChI 密鑰
QGJGGAMXXWIKJR-DCDDNHAVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Versatile sialic acid intermediate for the preparation of neuraminic acid derivatives. N-acetylneuraminic acid is often present as the terminal sugar of glycoproteins.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3