方案
98%
表单
powder
mp
128-129 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)c1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C15H12O/c1-10(16)11-6-7-15-13(8-11)9-12-4-2-3-5-14(12)15/h2-8H,9H2,1H3
InChI key
IBASEVZORZFIIH-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3